6-Aminophthalide 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A18896.02EA 131 EUR
A18896.02 A18896.88 A18896.09
6-Aminophthalide 95%
6-Aminophthalide
Kaava: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Sulamispiste: 182…185 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00033530
CAS-numero: 57319-65-0
EINECS: 260-675-4