6-Nitrophthalide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20375.14EA 608 EUR
B20375.14 B20375.06
6-Nitrophthalide ≥97%
6-Nitrophthalide
Kaava: C₈H₅NO₄
MW: 179,13 g/mol
Sulamispiste: 140…146 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00033529
CAS-numero: 610-93-5