1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50859.MDEA 165 EUR
H50859.MD H50859.03
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Kaava: C₉H₁₂ClN₃
MW: 197,67 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08061034
CAS-numero: 87394-55-6