Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24750.14EA 278 EUR
B24750.14 B24750.06 B24750.22
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Kaava: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00135989
CAS-numero: 4928-88-5
EINECS: 480-470-5