Natriumtetraetyyliboraatti 20% in THF
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROODE-MS-03402S-5EA 228 EUR
PROODE-MS-03402S-5 PROODE-MS03402S-25 PROODEMS03402S5X25
Natriumtetraetyyliboraatti 20% in THF
Natriumtetraetyyliboraatti
Kaava: C₈H₂₀BNa
MW: 150,05 g/mol
MDL numero: MFCD00061547
CAS-numero: 15523-24-7