Propargyl propionate ≥98%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

L09371.18EA 397 EUR
L09371.18
Propargyl propionate ≥98%
Propargyl propionate
Kaava: C₆H₈O₂
MW: 112,13
Kiehumispiste: 137…139 °C
Tiheys: 0,973
Leimahduspiste: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039917
CAS-numero: 1932-92-9
EINECS: 217-695-3
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR