Methyl quinoline-6-carboxylate
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBKM10245DAEA 0 EUR
MAYBKM10245DA MAYBKM10245EA
Methyl quinoline-6-carboxylate
Methyl quinoline-6-carboxylate
Kaava: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2000 g/mol
MDL numero: MFCD00956766
CAS-numero: 38896-30-9