β-Cyclocitral
Toimittaja: Molekula
MOLE18573476-25GEA 184 EUR
MOLE18573476-25G
β-Cyclocitral
β-Cyclocitral
Kaava: C₁₀H₁₆O
MW: 152,23 g/mol
MDL numero: MFCD00079078
CAS-numero: 432-25-7
EINECS: 207-081-3