2-Formyl-3-picoline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H56168.06EA 815 EUR
H56168.06 H56168.03
2-Formyl-3-picoline ≥97%
2-Formyl-3-picoline
Kaava: C₇H₇NO
MW: 121,14
Tiheys: 1,08
Leimahduspiste: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02181144
CAS-numero: 55589-47-4