2-Formyl-3-picoline ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM1470-1GEA 84.7 EUR
TCIAM1470-1G
2-Formyl-3-picoline ≥98.0% (by GC)
2-Formyl-3-picoline
Kaava: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kiehumispiste: 84°C
Sulamispiste: 8°C
Leimahduspiste: 73°C
MDL numero: MFCD02181144
CAS-numero: 55589-47-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/95/28975695.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %