2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H25772.06EA 199 EUR
H25772.06 H25772.03
2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98%
2-Methoxy-6-methylpyridine
Kaava: C₇H₉NO
Kiehumispiste: 156 °C
Tiheys: 1,01
Leimahduspiste: 49 °C (120 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04112507
CAS-numero: 63071-03-4
ADR: 3,III