2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM1695-25GEA 74.8 EUR
TCIAM1695-25G TCIAM1695-5G
2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methoxy-6-methylpyridine
Kaava: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Kiehumispiste: 156°C
MDL numero: MFCD04112507
CAS-numero: 63071-03-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/06/28976006.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %