2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22556.09EA 83.3 EUR
B22556.09 B22556.18
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Kaava: C₂H₂N₂S₂
MW: 118,17 g/mol
Sulamispiste: 142…144 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040404
CAS-numero: 18686-82-3
EINECS: 242-504-5