4-Cyano-4'-hexylbiphenyl ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H55825.MDEA 81.2 EUR
H55825.MD H55825.03 H55825.06
4-Cyano-4'-hexylbiphenyl ≥97%
4-Cyano-4'-hexylbiphenyl
Kaava: C₁₉H₂₁N
MW: 263,38
Leimahduspiste: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075144
CAS-numero: 41122-70-7
EINECS: 255-228-5