4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27076.03EA 108 EUR
H27076.03 H27076.09
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Kaava: C₁₆H₁₇Br
MW: 289,21
Kiehumispiste: 152 °C (2 mmHg)
Sulamispiste: 140…143 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01321141
CAS-numero: 162258-89-1