4-Bromo-4'-methylbiphenyl ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H50596.MDEA 231 EUR
H50596.MD H50596.03
4-Bromo-4'-methylbiphenyl ≥97%
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Kaava: C₁₃H₁₁Br
Sulamispiste: 136 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00466236
CAS-numero: 50670-49-0