Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24128.22EA 646 EUR
B24128.22 B24128.14
Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Triethylbutylammonium bromide
Kaava: C₁₀H₂₄BrN
MW: 238,21 g/mol
Sulamispiste: 212…215 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00055541
CAS-numero: 13028-69-8