10-Chloro-3-decyne ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAC1532-5MLEA 89.1 EUR
TCIAC1532-5ML
10-Chloro-3-decyne ≥97.0% (by GC)
10-Chloro-3-decyne
Kaava: C₁₀H₁₇Cl
Kiehumispiste: 122°C
MDL numero: MFCD01321154
CAS-numero: 18295-64-2
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/52/28938752.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %