4-Chloro-3-picoline hydrochloride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19558.MDEA 111 EUR
L19558.MD L19558.03
4-Chloro-3-picoline hydrochloride ≥97%
4-Chloro-3-picoline hydrochloride
Kaava: C₆H₇Cl₂N
Sulamispiste: ∼ 185 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03092890
CAS-numero: 19524-08-4
EINECS: 000-000-0