Picolinamide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15410.14EA 451 EUR
A15410.14 A15410.06
Picolinamide ≥98%
Picolinamide
Kaava: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Kiehumispiste: 143 °C (20 mmHg)
Sulamispiste: 104…108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00023483
CAS-numero: 1452-77-3
EINECS: 215-921-5