Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20586.14EA 1620 EUR
B20586.14 B20586.06 B20586.03
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Kaava: C₇H₈O₃S
Sulamispiste: 60…63 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00102115
CAS-numero: 62353-75-7