6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol ≥98%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

A18555.03EA 163 EUR
A18555.03
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol ≥98%
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Kaava: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Sulamispiste: 265…268 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00209673
CAS-numero: 49713-51-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR