2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD1129-25GEA 68.2 EUR
TCIAD1129-25G
2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (by GC)
2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane
Kaava: C₉H₁₈O₂
Kiehumispiste: 172°C
Leimahduspiste: 48°C
MDL numero: MFCD00020902
CAS-numero: 4421-10-7
EINECS: 224-591-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/62/28976362.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %