3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H51540.03EA 764 EUR
H51540.03 H51540.MD
3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine 96%
3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
Kaava: C₁₈H₃₃NSn
MW: 382,16 g/mol
MDL numero: MFCD07787404
CAS-numero: 259807-97-1
ADR: 6.1,III