5-Bromophthalide 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO373331000EA 795 EUR
ACRO373331000 ACRO373330250
5-Bromophthalide 98%
5-Bromophthalide
Kaava: C₈H₅BrO₂
MW: 213,03
Sulamispiste: 162…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01797360
CAS-numero: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
HPLC ≥97.5 %