5-Bromophthalide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33891.22EA 642 EUR
H33891.22 H33891.14 H33891.06
5-Bromophthalide ≥98%
5-Bromophthalide
Kaava: C₈H₅BrO₂
MW: 213,03
Sulamispiste: 162…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01797360
CAS-numero: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5