5-Bromophthalide
Toimittaja: Molekula
MOLEM22752085EA 83.4 EUR
MOLEM22752085
5-Bromophthalide
5-Bromophthalide
Kaava: C₈H₅BrO₂
MW: 213,03
MDL numero: MFCD01797360
CAS-numero: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5