Hait: In vivo imaging -värit
In vivo imaging tarkoittaa elävissä eläimissä tehtäviä värjäyksiä. In vivo imaging -sovellutuksissa käytetään lähi-infrapunaisessa fluoresoivia värejä (near-IR fluorescent dyes ja near-infrared fluorescent dye conjugates), jotka läpäisevät kudoksia paljon näkyvää aallonpituutta paremmin ja mahdollistavat värjäytymisen luennan myös syvältä elävistä olennoista. In vivo -värit ovat yleensä konjugoitu merkkiaineena johonkin biologisesti aktiiviseen molekyyliin, kuten vasta-aineeseen.
In vivo imaging tarkoittaa elävissä eläimissä tehtäviä värjäyksiä. In vivo imaging -sovellutuksissa käytetään lähi-infrapunaisessa fluoresoivia värejä (near-IR fluorescent dyes ja near-infrared fluorescent dye conjugates), jotka läpäisevät kudoksia paljon näkyvää aallonpituutta paremmin ja mahdollistavat värjäytymisen luennan myös syvältä elävistä olennoista. In vivo -värit ovat yleensä konjugoitu merkkiaineena johonkin biologisesti aktiiviseen molekyyliin, kuten vasta-aineeseen.
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: NIR CF® dye free acids are non-reactive molecules and cannot be used for labeling. They can be used as reference standards or controls for correspondi...
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: These antibody labelling kits include amine-reactive near-IR CF™ dye as well as all components required for antibody labelling and purification.
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: Chromogenic and fluorogenic beta-galactosidase substrates.
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: β-glucuronidase substrates are easy to detect stains against the background of plant cells.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom