VWR®, Pinsetit, PS
Toimittaja: VWR
VWR®
232-0192EA 545 EUR
232-0192 232-0191
VWR®, Pinsetit, PS
Pinsetit
Läpikuultavaa sinistä polystyreeniä.
  • Monikäyttöiset, kestävät hyvin mekaanista rasitusta ja kemikaaleja
  • Myynnissä steriili (yksittäispakattu) ja steriloimaton versio