TOS-propionaattiagar (pohja)
Toimittaja: Merck
1.00043.0500EA 390 EUR
1.00043.0500 1.00043.0100
TOS-propionaattiagar (pohja)
Elatusaineet mikrobiologiaan Elatusaineet mikrobiologiaan, jauhemaiset
TOS-propionaattiagaria voidaan käyttää yhdessä selektiivisenä elatusaineena toimivan litium-mupirosiinin (MUP) kanssa. Niiden yhdistelmä mahdollistaa elinkelpoisten bifidobakteerien suoran toteamisen hapatteista ja maitotuotteista, kuten hapatetusta ja hapattamattomasta maidosta, maitojauheesta ja lastenruoasta. Muiden maitohappobakteerien kasvu inhiboidaan tehokkaasti, joten oletettujen bifidobakteerilöydösten vahvistaminen ei yleensä ole tarpeen.
  • Tunnistuksessa käytetään pesäkelaskentamenetelmää ja anaerobista inkubointia 37 °C:ssa