Käsittelykasetit
Toimittaja: Leica
720-2440EA 187 EUR
720-2440 720-2441 720-2444 720-2445 720-2442 720-2443 720-2448 720-2437 720-2438 720-2449 720-2446 720-2436 720-2447 720-2439
Käsittelykasetit
Histologiset kasetit Kasetit kudosten käsittelyyn
Käsittelykasetit on tarkkuusvalettu liuottimenkestävästä muovista. Niissä on tehokkaat virtausaukot sekä kolmella puolella teksturoitu kirjoituskenttä. Toimitetaan 2000 kappaleen laatikoissa.
  • Useita värivaihtoehtoja
  • Yhteensopiva useimpien metallikansien ja valumuottien kanssa