Analyysivaaka, Explorer®-sarja, automaattiset tuulisuojan ovet
Toimittaja: Ohaus
Explorer®
611-2850EA 7730 EUR
611-2850 611-2849 611-2848 611-2847 611-5309
Analyysivaaka, Explorer®-sarja, automaattiset tuulisuojan ovet
Vaa'at
A range of four-place balances incorporate touch screen, advanced weighing and touch-free proximity sensor technologies. The easy to use control unit can be mounted on the base, above the base on an optional column, on a wall, or remotely (up to a distance of 3 metres with an optional cable). The touch screen display, with universal icons and informative prompts, simplifies set-up functions and basic operation. The operator has the added choice to assign the use of any of the four proximity sensors for hands-free operation of print, zero, tare, calibrate, automatic draft shield door (left or right) or draft shield light. The hands-free operation enables the user to minimise/eliminate any possible contamination of the control keypad - particularly important for weighing of sensitive materials. The balances have multiple application modes for basic weighing to SQC applications together with short stabilisation times and optimised performance specifications.
  • Automatic draft shield doors with the option for truly hands-free basic operation using proximity sensors
  • Colour touch screen display with viewing angle adjustment in a demountable control unit
  • Advanced weighing technology with stabilisation times of less than 3 seconds
  • Multiple application modes plus library for storage of personal application settings
  • SmarText™ software with text prompts for ease of menu navigation including 'Level assist' feature with illuminated level indicator
  • AutoCal™ internal calibration
  • LIMS compatibility
Explorer-vaa'an automaattisessa tuulisuojassa on kookas sivuovi (160×240 mm), joka mahdollistaa suurikokoisten punnitusastioiden tai muiden suurten astioiden asettamisen helposti punnituskammioon. Monikäyttöisen yläluukun ansiosta suojaa voi käyttää kahdella tavalla: joko avaamalla yläluukun tai työntämällä liukuoven sivuun. Vetosuoja on valmistettu lasista, jonka antistaattinen pinnoite auttaa poistamaan punnituskammiosta punnitusta mahdollisesti häiritseviä staattisia varauksia. Tuulisuojassa on myös oma valaisin heikosti valaistussa ympäristössä tapahtuvaa käyttöä silmällä pitäen.
Älykästä tekniikkaa ja poikkeuksellista suorituskykyä EX2.20:llä
Pyydä esittely tutustuaksesi Ohaus Explorer-sarjan vaakojen etuihin
Pyydä esittely