Lateraalivirtaustesti E. colille, Singlepath® E. coli O157 ja Duopath® Verotoxins
Toimittaja: Merck
Singlepath®
1.04141.0001EA 235 EUR
1.04141.0001
Lateraalivirtaustesti E. colille, Singlepath® E. coli O157 ja Duopath® Verotoxins
Pikatestit patogeenien ja allergeenien osoittamiseen Immunologiset pikatestit Ag-AK, Lateral Flow
EHEC-bakteeri voi aiheuttaa hengenvaarallisia sairauksia etenkin sellaisilla henkilöillä, joiden vastustuskyky on tavallista heikompi, kuten pikkulapsilla ja vanhuksilla. Vaikka yleisin EHEC-infektion aiheuttaja on E. coli O157, myös muut serotyypit (O26, O45, O103, O111, O121 ja O145) aiheuttavat infektioita suhteellisen usein. Tavallisia oireita ovat voimakas vatsakipu ja ripuli, joka on aluksi vetistä mutta muuttuu usein veriseksi. E. colit ovat gramnegatiivisia, fakultatiivisia, anaerobisia sauvabakteereja, jotka eivät muodosta itiöitä. Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota patogeenisten E. coli -kantojen joukossa esiintyviin, verotoksiinia muodostaviin kantoihin (STEC tai VTEC). Erittäin merkittävä on enterohemorragisten E. coli -kantojen (EHEC) ryhmä ja sen erittäin patogeeninen O157:H7-serotyypin kanta. Tartunta saadaan useimmiten saastuneista, raaoista tai riittämättömästi kuumennetuista eläinperäisistä elintarvikkeista, kuten lihasta ja maitotuotteista. EHEC-bakteereita tavataan märehtijöiden suolistossa. Bakteerit voivat päätyä ruokaan lihaa tai maitotuotteita käsiteltäessä, jos hygienia ei ole riittävän tarkkaa. E. coli O157 -kanta on viime aikoina infektoinut elintarvikkeita entistä useammin, joten luotettavia ja nopeita tunnistusmenetelmiä tarvitaan. Nopeat pika testit helpottavat patogeenien seulonta. Testit ovat yksivaiheisia, mikä vähentää näytteen käsittelyssä tapahtuvien virheiden riskiä. Testeillä voi tunnistaa yleisimmän infektioiden aiheuttajan, E. coli O157 -bakteerin. Saatavana on myös 24 tunnin seulontaprotokolla VTEC-kannoille (myös E. coli O104:H4), joka perustuu Rapidcult™ E. coli tukseen ja Duopath® Verotoxins -tunnistukseen
  • Helppo käyttää: lisää vain näyte ja katso tulos
  • Turvallinen: tulos on selkeästi tulkittavissa. Mukana on aina myös positiivinen kontrolli
  • Luotettava: yhtä herkkä kuin perinteinen viljelymenetelmä
  • Taloudellinen: säästää työaikaa ja kustannuksia