  • Kriteerit
    • In Stock (40)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
kaksoismuhvit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/66/18944966.jpg
Kaksoismuhveja käytetään laboratorio telineissä ja statiivitangoissa esim. titratessa, suodatettaessa ja tislatessa. Kaksoismuhvilla kiinnität kourat, statiivirenkaat, byrettipidikkeet ja muut telineet kätevästi yhteen. Muhveja on perinteisen mallin lisäksi myös pallomaisia ja koukullisia sekä kolmikulmaisia. Muhvit on mitoitettu eri paksuisille tangoille. Löytyy myös kääntyviä muhveja, joissa tangon kiinnityskulmaa voi muuttaa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Bossheads made from different materials for universal usage.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kahden statiivitangon kiinnittäminen mihin tahansa kulmaan
UOM:  1 * 2 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Halkaisijaltaan 12, 13 ja 16 mm tankojen kiinnittämiseen.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Halkaisijaltaan 8, 12, 13, 16 ja 21 mm tankojen kiinnittämiseen.
Toimittaja:  USBECK Laborgeräte
Kuvaus:   Telineen kiinnittämiseen.
Toimittaja:  USBECK Laborgeräte
Kuvaus:   Kaksoismuhvit
Tuoteluettelon nro: (USBE2240)
Toimittaja:  USBECK Laborgeräte
Kuvaus:   Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (241-2550)
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 43
  1  2  3  4  5  6  Seuraava