Putkistot, vakuumiputkisto ja lisävarusteet
Toimittaja: Pall Laboratory
516-0247EA 216 EUR
516-0247 516-0246 514-0589
Putkistot, vakuumiputkisto ja lisävarusteet
Manifoldit
Monikuoppalevyille tarkoitettu vakuumiputkisto on anodisoitua alumiinia, joka on suunniteltu ja optimoitu monikuoppaisten AcroPrep™-, AcroPrep Advance- ja AcroWell™-suodatuslevyjen vakuumisuodatukseen.
  • Toimitetaan täydellisenä, mukana tarvittava o-rengas ja tiiviste. Ohjauslohkossa on vakuumimittari, vakuumin mittausventtiili, vakuumin purkuventtiili ja ¼" letkuliitin vakuumiputkea varten
  • Vakuumiputkistossa on muovinen Delrin®-välilohko, joka on suunniteltu vakiomallisille 350 μl:n vastaanottolevyille ja jonka rakenne pienentää vastaanottolevyn ja suodatuslevyn väliin vakuumisuodatuksen aikana jäävää tilaa
  • Lisävarusteena saatavana vastaanottolevyjen kanssa käytettävä välilohko
  • Sovitinkaulus pitää suodatuslevyt tiukasti kiinni vastaanottolevyissä sentrifugoinnin aikana