Protective gel lotions, Stokoderm® Glove & Grip
Toimittaja: SC Johnson
Stokoderm® Glove & Grip
115-2099EA 8.8 EUR
115-2099
Protective gel lotions, Stokoderm® Glove & Grip
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Voiteet Hand and Body Lotions
Gel-lotion helps to protect the skin from softening under gloves. Typical hazards: Wearing gloves, water-based workplace substances or light mechanical stress from e. g. glass fibre.
  • Increases the strength of the upper skin layer
  • Absorbs quickly and conomical in use
  • Contains BIO-ingredients and natural protecting complex
  • Ivory-coloured gel-lotion (O/W emulsion) perfumed or perfume-free
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan