CO₂-inkubaattorit, joissa kuumailmasterilointi, CB-sarja
Toimittaja: Binder
390-1624EA 8610 EUR
390-1624 390-1616 390-1617 390-1672 390-1620 390-1621
CO₂-inkubaattorit, joissa kuumailmasterilointi, CB-sarja
Inkubaattorit CO₂-inkubaattorit
CO₂ incubators with a built in CO₂ sensor which can be sterilised. Units offer optimum growth conditions for cell cultures and meet demanding requirements for best possible cell growth and maximum sample safety. The ANTI.PLENUM design minimises surfaces due to the seamless, deep-drawn inner chamber without fixtures and featuring an integrated shelf support system. This reduces the risk of contamination, giving less surface area and fewer parts to clean manually, and removes the running costs of consumables. Reliable decontamination is provided by the standard-compliant 180 °C hot air sterilisation routine which completely eliminates contaminants and ensures the inner chamber is completely sterilised.
  • Ohjainyksikön LCD-värinäytössä näkyvät samanaikaisesti kaikki tärkeät parametrit (lämpötila, CO₂-pitoisuus, O₂-pitoisuus, kosteus), helppokäyttöiset säätöpainikkeet
  • Hiilidioksidi syötetään Venturi-kaasunsekoituspään kautta
  • Sisäinen virhediagnostiikka, näyttö- ja äänimerkkihälytykset sekä jännitteetön kosketin etävalvontaan
  • Erillinen, luokan 3.1 lämpötilahälytin (DIN 12880), lämpötilan näyttö- ja äänimerkkihälytykset
  • Ethernet-liitäntä APT-COM™ DataControlSystem ohjelmaan
  • CO₂-infrapunamittausjärjestelmä lyhentää palautumisaikoja ja pitää viljelmien pH-arvot vakaana
VENTAIR™-vaipan ansiosta kasvuolosuhteet ovat yhtenäiset, sillä lämpö pysyy tarkalleen halutussa arvossa, lämpö jakautuu tasaisesti ja palautumisajat ovat nopeat. Lisäksi se vähentää oven avaamisesta aiheutuvaa solujen kasvun heikkenemistä. Permadry™-kostutusjärjestelmä pitää kosteuspitoisuuden korkeana ja estää veden tiivistymisen sisäseiniin. Yksiköt voi pinota päällekkäin, kun halutaan säästää tilaa. Tiiviissä, turvalasista valmistetussa sisäovessa on kaksipisteinen lukko.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan rei'itetyt, ruostumattomasta teräksestä valmistetut hyllyt ja Binder-testisertifikaatti. Kalibroinnit ja validoinnit mahdollisia. Saatavana laaja valikoima vaihtoehtoja ja lisävarusteita, kuten jaettu lasinen sisäovi ja jaetut hyllyt, O?-säätö ja automaattinen kaasunvaihtaja (CO?/O?/N?). Lisätietoja saat Avantor.