Reagenssisäiliöt, Microlab® STAR -malliston laitteisiin
Toimittaja: Hamilton
Microlab®
HAMI187297EA 84 EUR
HAMI187297 736-0834 736-0835 736-0836 736-0830 736-0831 736-0832 736-0833
Reagenssisäiliöt, Microlab® STAR -malliston laitteisiin
Reagenssisäiliöt
PP, valkoinen tai musta. Nämä 60, 120 tai 200 ml:n reagenssisäiliöt voi asettaa suoraan STAR-malliston instrumenttien reagenssitelineeseen. Säiliöitä on saatavana itsestään seisovina ja tukea vaativina malleina.
  • Pohjan erikoismuotoilu pitää jäämät pieninä
  • Tilavuusmerkinnät, kannellinen tai ilman kantta
  • Säiliössä on yksi (60 ml), kolme (120 ml) tai neljä (200 ml) aallonmurtajaa, jotka ehkäisevät roiskumista täyttä säiliötä liikuteltaessa
  • Soveltuu In vitro -diagnostiikkaan (IVD)
  • Autoklavoitava
Tilaustiedot: Telineet eivät sisälly toimitukseen, vaan ne on tilattava erikseen.