VWR® VisiLight® LED200, Kylmävalolähde
Toimittaja: VWR
VWR® VisiLight®
631-1085EA 920 EUR
631-1085
VWR® VisiLight® LED200, Kylmävalolähde
Valot Kylmävalolähteet
Tämä tehokas 14 W LED-valonlähde tuottaa puhdasta, 6300 K:n valkoista valoa.
  • Kirkkautta voi säätää
  • Valaistusteho 100 mm:n etäisyydellä: 70 000 luksia
  • Kaksi taivutettavaa valonjohdinta, 500 mm
L×S: 120×200 mm
Paino: 4,1 kg
Toimitustiedot: Supplied with a multi-adapter power supply (EU, UK).