VWR®, LED-valaistut pöytäsuurennuslasit
Toimittaja: VWR
630-1948EA 133 EUR
630-1948 630-1947 630-1951 630-1950
VWR®, LED-valaistut pöytäsuurennuslasit
Suurennuslasit
Nämä valaistut suurennuslasit voi kiinnittää pöytään.
  • Neliskulmaisessa suurennuslasissa on 80 LED-valoa ja pyöreissä 90 LED-valoa
  • Nivelvarrellinen (800 mm) lamppu kääntyy 200°, mikä helpottaa käsittelyä
  • Kansi suojaa linssiä pölyltä ja naarmuilta silloin, kun suurennuslasi ei ole käytössä
Designed for biological and clinical laboratories, electronics and chemical industries, alloy and jewellery manufacturing.
Electrical data: 270 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 6,5 W (square magnifiers); 300 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 7 W (round magnifiers)
Tilaustiedot: Includes a table bracket.