HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset, sitomaton pinta
Toimittaja: Greiner bio-one
738-0173EA 357 EUR
738-0173 738-0171 738-0172 738-0170 738-0169 738-0166 738-0165
HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset, sitomaton pinta
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
Mikrolevyjen sitomaton pinta sitoo proteiineja, DNA:ta, RNA:ta ja peptidejä erittäin vähäisessä määrin, mikä lisää määritysten herkkyyttä merkittävästi vähentämällä taustahälyä ja parantamalla signaali-kohinasuhdetta.