VWR® PHenomenal® OX 4100L, Mittari, liuenneen hapen, pöytämalli
Toimittaja: VWR
VWR® PHenomenal®
664-0175EA 1980 EUR
664-0175
VWR® PHenomenal® OX 4100L, Mittari, liuenneen hapen, pöytämalli
Sähkökemiamittarit Mittarit, liuenneelle hapelle
Helppokäyttöisessä ja tarkassa laitteessa on nivelletty elektroditeline, IP 43 -kotelointiluokan runko, suuri resoluutio ja USB-liitäntä tietokoneyhteyttä varten. Se on hyvien laboratoriokäytäntöjen mukainen.
  • Suuressa graafisessa LCD-näytössä on pysyvä LED-taustavalo. Siinä näkyvät samanaikaisesti sekä liuenneen hapen että lämpötilan arvot.
  • Dataloggeritoiminnon aikaväliksi voi määrittää 1 min...1 h
  • Muistiin mahtuu 5 000 tietuetta
  • Automaattinen virrankatkaisu: säädettävissä välillä 10 min...24 h
  • Kehittyneet itsetestaus- ja diagnostiikkatoiminnot (elektrodien tehokkuusdiagnostiikka, siirtymän hallinta). Kalibrointimerkki osoittaa, milloin laite on kalibroitava uudelleen
  • Toimii verkkovirralla tai neljällä AA-paristolla (yli 1 000 käyttötuntia)
Tilaustiedot: Käyttövalmiissa OX 4100 L -happimittauspakkauksessa on laite, galvaaninen OXY 11-3-happianturi ja kiinteä lämpötila-anturi, 3 m:n kaapeli ja nivelletty teline, huoltotarvikesarja ja käyttöohje-CD (22 kielivaihtoehtoa).
Toimitustiedot: Ready to use oxygen OX 4100 L kit (664-0175) includes meter, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, plugin power supply, DO electrode OXY 11.