pH-mittari, moniparametrimittari (pH / johtokyky / liuennut happi), pöytämallinen, pHenomenal® MU 6100 L
Toimittaja: VWR Collection
VWR® pHenomenal®
665-0309EA 1330 EUR
665-0309 665-0310
pH-mittari, moniparametrimittari (pH / johtokyky / liuennut happi), pöytämallinen, pHenomenal® MU 6100 L
Sähkökemiamittarit pH-mittarit
Helppokäyttöisessä ja tarkassa moniparametrilaitteessa on nivelletty elektroditeline, IP 43 -luokiteltu runko, suuri resoluutio ja USB-liitäntä tietokoneyhteyttä varten. Mittarilla voi mitata samanaikaisesti pH-/mV- ja johtokykyarvoja tai pH-/mV- ja happiarvoja. Se on hyvien laboratoriokäytäntöjen mukainen.
  • Suuressa graafisessa LCD-näytössä on pysyvä LED-taustavalo. Siinä näkyvät mitattu parametri ja lämpötila-arvo samanaikaisesti
  • Dataloggeritoiminnon aikaväliksi voi määrittää 1 min...1 h. Muistiin mahtuu 5 000 tietuetta
  • Automaattinen virrankatkaisu: säädettävissä välillä 10 min...24 h
  • Automaattinen DIN- ja NIST-puskurien tunnistus (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Muistissa kolme teknistä lisäpuskuria 25 °C:ssa (4,00 / 7,00 / 10,00)
  • Kehittyneet itsetestaus- ja diagnostiikkatoiminnot (elektrodien tehokkuusdiagnostiikka, siirtymän hallinta). Kalibrointimerkki osoittaa, milloin laite on kalibroitava uudelleen
  • Toimii verkkovirralla tai neljällä AA-paristolla (yli 1 000 käyttötuntia)
Tilaustiedot: Käyttövalmiissa MU 6100 L S1 -pakkauksessa on työpöydälle tarkoitettu moniparametrimittari, pH-lasielektrodi 221, (kiinteä lämpötila-anturi, mukana 1 metrin kaapeli), johtokykyanturi CO 11 (kiinteä lämpötila-anturi, mukana 1,5 metrin kaapeli), nivelletty teline, kaksi pH-puskuria, yksi johtokykystandardi ja yksi muovidekantteri sekä käyttöohje-CD (22 kielellä).
Käyttövalmiissa MU 6100 L S2 -pakkauksessa on työpöydälle tarkoitettu moniparametrimittari, pH-lasielektrodi 221, (kiinteä lämpötila-anturi, mukana 1 metrin kaapeli), johtokykyanturi CO 11 (kiinteä lämpötila-anturi, mukana 1,5 metrin kaapeli), galvaaninen happianturi OX 11-3, (kiinteä lämpötila-anturi, mukana 3 metrin kaapeli), nivelletty teline, kaksi pH-puskuria, yksi johtokykystandardi ja yksi muovidekantteri sekä käyttöohjeet CD-levyllä (22 kielellä).