VWR® PHenomenal® CO 3100 H, Johtokykymittari, johtokyky-/TDS-/lämpötilamittari, kädessä pidettävä
Toimittaja: VWR
VWR® PHenomenal®
663-0234EA 1010 EUR
663-0234
VWR® PHenomenal® CO 3100 H, Johtokykymittari, johtokyky-/TDS-/lämpötilamittari, kädessä pidettävä
Sähkökemiamittarit Johtokykymittarit
Helppokäyttöisessä kannettavassa laitteessa on kestävä IP 67 -luokiteltu runko, suuri resoluutio ja vesitiivis USB-liitäntä tietokoneyhteyttä varten. Laite tekee tarkkuusmittaukset kentällä luotettavasti. Hyvien laboratoriokäytäntöjen mukainen.
  • Suuressa graafisessa LCD-näytössä on pysyvä LED-taustavalo. Siinä näkyvät samanaikaisesti sekä johtokyky-, TDS- että lämpötila-arvot.
  • Dataloggeritoiminnon aikaväliksi voi määrittää 1 min...1 h
  • Muistiin mahtuu 5 000 tietuetta automaattisella tallennuksella. Laitteessa on lisäksi 200 tietueen muisti manuaaliseen tallennukseen
  • Automaattinen virrankatkaisu: säädettävissä, 10 min...24 h
  • Kehittyneet itsetestaus- ja diagnostiikkatoiminnot (elektrodien tehokkuusdiagnostiikka, siirtymän hallinta). Kalibrointimerkki osoittaa, milloin laite on kalibroitava uudelleen
  • Säästää energiaa: neljä AA-paristoa kestää käytössä jopa 1 000 tuntia
Tilaustiedot: Conductivity probes for low conductivities are available on request. Please contact your Avantor local sales office for further information.
Toimitustiedot: Ready to use portable kit CO 3100 H (663-0234) includes meter in robust plastic carrying case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard 0,01 mol/L KCl and conductivity probe with built-in temperature sensor CO 11 (1,5 m cable).