VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Mittari, liuenneen hapen, kädessä pidettävä
Toimittaja: VWR
VWR® PHenomenal®
664-0176EA 1090 EUR
664-0176
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Mittari, liuenneen hapen, kädessä pidettävä
Sähkökemiamittarit Mittarit, liuenneelle hapelle
Helppokäyttöisessä kannettavassa laitteessa on kestävä IP 67 -luokiteltu runko, suuri resoluutio ja vesitiivis USB-liitäntä tietokoneyhteyttä varten. Laite tekee tarkkuusmittaukset kentällä luotettavasti. Hyvien laboratoriokäytäntöjen mukainen.
  • Suuressa graafisessa LCD-näytössä on pysyvä LED-taustavalo. Siinä näkyvät samanaikaisesti sekä happi- että lämpötila-arvot.
  • Dataloggeritoiminnon aikaväliksi voi määrittää 1 min...1 h
  • Muistiin mahtuu 5 000 tietuetta automaattisella tallennuksella. Laitteessa on lisäksi 200 tietueen muisti manuaaliseen tallennukseen
  • Automaattinen virrankatkaisu: säädettävissä välillä 10 min...24 h
  • Kehittyneet itsetestaus- ja diagnostiikkatoiminnot (elektrodien tehokkuusdiagnostiikka, siirtymän hallinta). Kalibrointimerkki osoittaa, milloin laite on kalibroitava uudelleen
  • Säästää energiaa: neljä AA-paristoa kestää käytössä jopa 1 000 tuntia
Tilaustiedot: Käyttövalmiissa kannettavassa OX 4100 H -happimittauspakkauksessa on laite kestävässä muovikotelossa, galvaaninen OXY11-3-happianturi ja kiinteä lämpötila-anturi, 3 m:n kaapeli ja teline, huoltotarvikesarja ja käyttöohje-CD (22 kielivaihtoehtoa).
Toimitustiedot: Ready to use portable oxygen kit OX 4100 H includes instrument in robust plastic carrying case, galvanic oxygen probe OXY11-3 with built-in temperature sensor, 3 m cable and stand, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, short instructions and CD ROM with manual,