Helppokäyttöisessä kannettavassa laitteessa on kestävä IP 67 -kotelointiluokan runko, suuri resoluutio ja vesitiivis USB-liitäntä tietokoneeseen liittämistä varten. Laite suorittaa tarkat optiset happimittaukset luotettavasti kentällä. Hyvien laboratoriokäytäntöjen mukainen.
- Suuressa graafisessa LCD-näytössä on pysyvä LED-taustavalo. Siinä näkyvät samanaikaisesti sekä happi- että lämpötila-arvot.
- Dataloggeritoiminnon aikaväliksi voi määrittää 1 min...1 h
- Muistiin mahtuu 5 000 tietuetta automaattisella tallennuksella. Laitteessa on lisäksi 200 tietueen muisti manuaaliseen tallennukseen
- Automaattinen virrankatkaisu: säädettävissä välillä 10 min...24 h
- Kehittyneet itsetestaus- ja diagnostiikkatoiminnot (elektrodien tehokkuusdiagnostiikka, siirtymän hallinta). Kalibrointimerkki osoittaa, milloin laite on kalibroitava uudelleen
- Säästää energiaa: neljä AA-paristoa kestää käytössä jopa 1 000 tuntia
Tilaustiedot: Käyttövalmiissa kannettavassa OX 4110 H -happimittauspakkauksessa on laite kestävässä muovikotelossa, optinen OPOX 11-3-happianturi ja kiinteä lämpötila-anturi, 3 m:n kaapeli ja teline, huoltotarvikesarja ja käyttöohje-CD (22 kielivaihtoehtoa).