VWR® phenomenal® MU 6100 H, pH-mittari, moniparametrimittari (pH / johtokyky / liuennut happi), kädessä pidettävä
Toimittaja: VWR
VWR® PHenomenal®
665-0311EA 1410 EUR
665-0311 665-0312
VWR® phenomenal® MU 6100 H, pH-mittari, moniparametrimittari (pH / johtokyky / liuennut happi), kädessä pidettävä
Sähkökemiamittarit pH-mittarit
Helppokäyttöisessä kannettavassa laitteessa on kestävä IP 67 -kotelointiluokan runko, suuri resoluutio ja vesitiivis USB-liitäntä tietokoneeseen liittämistä varten. Laite suorittaa tarkat pH-, mV-, johtokyky- ja happimittaukset luotettavasti kentällä. Voidaan käyttää minkä tahansa kahden parametrin mittaukseen samanaikaisesti. Hyvien laboratoriokäytäntöjen mukainen.
  • Suuressa graafisessa LCD-näytössä on pysyvä LED-taustavalo. Siinä näkyvät mitattu parametri ja lämpötila-arvo samanaikaisesti
  • Dataloggeritoiminnon aikaväliksi voi määrittää 1 min...1 h
  • Muistiin mahtuu 5 000 tietuetta automaattisella tallennuksella. Laitteessa on lisäksi 200 tietueen muisti manuaaliseen tallennukseen
  • Automaattinen virrankatkaisu: säädettävissä välillä 10 min...24 h
  • Automaattinen DIN- ja NIST-puskurien tunnistus (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Muistissa kolme teknistä lisäpuskuria 25 °C:ssa (4,00 / 7,00 / 10,00)
  • Kehittyneet itsetestaus- ja diagnostiikkatoiminnot (elektrodien tehokkuusdiagnostiikka, siirtymän hallinta). Kalibrointimerkki osoittaa, milloin laite on kalibroitava uudelleen
  • Säästää energiaa: neljä AA-paristoa kestää käytössä jopa 1 000 tuntia
Tilaustiedot: Käyttövalmiissa MU 6100 H S1 -pakkauksessa on moniparametrimittari kestävässä muovikotelossa, pH-geeliepoksielektrodi 111 (kiinteä lämpötila-anturi, mukana 1 metrin kaapeli), aloituspakkaus (kaksi pH-puskuria, yksi muovidekantteri), johtokykyanturi CO 11 (kiinteä lämpötila-anturi, mukana 1,5 metrin kaapeli), teline ja käyttöohje-CD (22 kielellä).
Käyttövalmiissa MU 6100 H S2 -pakkauksessa on moniparametrimittari kestävässä muovikotelossa, pH-geeliepoksielektrodi 111 (kiinteä lämpötila-anturi, mukana 1 metrin kaapeli), aloituspakkaus (kaksi pH-puskuria, yksi muovinen dekantteri), johtokykyanturi CO 11 (kiinteä lämpötila-anturi, mukana 1,5 metrin kaapeli), galvaaninen happianturi OX 11-3 (kiinteä lämpötila-anturi, 3 metrin kaapeli), huoltopakkaus, teline ja käyttöohjeet CD-levyllä (22 kielellä).