Laimennin, gravimetriset laimentimet, Dilumat™ START ja Dilumat™EXPERT
Toimittaja: bioMérieux Industry
710-1643EA 11730 EUR
710-1643 710-1642 710-1476
Laimennin, gravimetriset laimentimet, Dilumat™ START ja Dilumat™EXPERT
Laimentimet Gravimetriset laimentimet
Dilumat™-sarjan gravimetristen laimentimien ohjausyksikön voi irrottaa etäkäyttöä varten. Helppokäyttöisessä ohjausyksikössä on opastava käyttöliittymä. EXPERT- ja EXPERT EVO -malleissa on kaksi pumppua, joita voi käyttää DUAL-tilassa (molempia pumppuja voi käyttää yhtäaikaa saman liemen annosteluun). Lisäksi järjestelmää voi laajentaa jopa neljällä ulkoisella pumpulla. Dilumat™ START -mallin toiminta-alue on suppeampi ja siihen voi liittää vain yhden ulkoisen pumpun.
  • Irrotettavassa ohjausyksikössä on 5 tuuman kosketusnäyttö ja merkkivalot, jotka ilmoittavat laimennuksen tilasta väriä vaihtamalla
  • Säädettävä laimennusnopeus ja manuaalinen laimennustila (Expert ja EVO malleissa)
  • Automaattinen sivulle kääntyvä varsi ei ole näytteen asettamisen tiellä ja estää ristikontaminaation
  • Määritettävä punnitusalue ja punnituksen stabiloitumisaika noin 0,1 sekuntia
  • Sisäinen RFID-lukija dilubag-pussien ja käyttäjien jäljittämiseen (Lisävaruste Dilumat EVO malliin)
  • Kaksisuuntainen LIMS-yhteys ja näytteiden valmistelutietojen esitys näytössä (tiedot tuotu LIMS-yhteydellä)
Sertifikaatit: Dilumat-laimentimet täyttävät BAM- ja ISO 7218 -vaatimukset
Toimitustiedot: Kiinteä pumppu/pumput, sähkökaapeli, 1 pussiteline 400 ml:n pussille, annosteluletkusto(t); Dilumat Expert-malli, 2 letkustoa ilman imupäätä, 1 pakkaus tarrapaloja, 1 pakkaus (50 kpl) suodattimettomia pusseja (400 ml), 1 pakkaus (50 kpl) pusseja (400 ml), joissa on täyspintasuodatin, vaatimustenmukaisuussertifikaatti, pikaopas, 1 käyttöopas (CD-ROM) ja LabelManager-ohjelmisto etikettien räätälöintiin.