  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "zinn-iv-chlorid-heptan"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ACRO428341000)
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   Tin (IV) chloride in heptane
UOM:  1 * 100 ml