9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H60929.06EA 423 EUR
H60929.06 H60929.03
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Kaava: C₁₅H₈O₄
MW: 252,22
Sulamispiste: 287…289 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001231
CAS-numero: 117-78-2
EINECS: 204-207-9